missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(±)-Clenbuterol 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30313297
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30313297 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30313297 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11668560AL100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (±)-Clenbuterol
CAS 37148-27-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (±)-Clenbuterol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H18 Cl2 N2 O
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, (RS)-Clenbuterol, (±)-Clenbuterol, 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol, Clenbuterol, Monores, P 5369, Planipart, dl-Clenbuterol
InChI-Formel InChI=1S/C12H18Cl2N2O/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
IUPAC-Name 1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 277.19
Menge 1 mL
Formelmasse 276.0796 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.