Learn More
Clevidipine, TRC
Artikelnummer. 30138752
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138752 25 mg 25 Milligramm
30136564 100 mg 100 Milligramm
17912025 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138752 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC57370025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 167221-71-8
Summenformel C21H23Cl2NO6
Molekulargewicht (g/mol) 456.32
Synonym 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Methyl 5-[(1-Oxobutoxy)methyl] Ester, Clevelox, Cleviprex, H 324/38, rac-Clevidipine;
IUPAC-Name 5-O-(butanoyloxymethyl) 3-O-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES CCCC(=O)OCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1C2=C(C(=CC=C2)Cl)Cl)C(=O)OC)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clevidipine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H23Cl2NO6/c1-5-7-15(25)29-10-30-21(27)17-12(3)24-11(2)16(20(26)28-4)18(17)13-8-6-9-14(22)19(13)23/h6,8-9,18,24H,5,7,10H2,1-4H3