Learn More
Molecular Probes™ Click-iT™ Alexa Fluor™ 647 DIBO-Alkin für den kupferfreien Klick-Chemie-Nachweis von Azid
Click-iT™ Alexa Fluor™ 647 DIBO-Alkin für den kupferfreien Klick-Chemie-Nachweis von Azid
Marke: Molecular Probes™ C10408
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
Das fluoreszierende Alexa Fluor™ 647 DIBO-Alkin reagiert mit Aziden über eine kupferfreie Klick-Chemiereaktion.Bitte berücksichtigen Sie diese kupferfreie Variante zu unseren kupferhaltigen Alkinen, wenn Sie die Oberfläche lebender Zellen färben oder Bedenken wegen des Verlustes der nativen Proteinfunktion mit Kupfer in Zellextrakten haben. Kupfer kann fluoreszierende Proteine, Quantenpunkt-Nanokristalle sowie bestimmte Enzyme und Photoproteine wie RPE beschädigen. Das DIBO-Reagenz eignet sich aufgrund seines hohen Hintergrunds nicht zum Färben intrazellulärer Komponenten fester und permeabilisierter Zellen.
Spezifikation
Click-IT™ Alexa Fluor™ 647 DIBO Alkin, 500 μg, rot/blau, Feststoff, 668 nm Emissionswellenlänge, 647 nm Anregungswellenlänge, ∽1500 Molekulargewicht, löslich in DMSO (Dimethylsulfoxid), für Anwendungen in der Markierungschemie | |
Markierungschemie | |
Click-iT™ Alexa Fluor™ 647 DIBO Alkin | |
≤ –20 °C | |
Rot/blau | |
647 |
Fest | |
500 μ g | |
∽1500 kDa | |
Alexa Fluor™ 488, Alexa Fluor™ 647 | |
668 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.