Learn More
Kinesis™ Click-N-Seal-Adapter mit Stecktülle
Marke:  Kinesis™ 008NB40-CS5B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13126864
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Außengewinde 1/4 Zoll 28 UNF auf Anschluss für Innendurchmesser von 5/32 Zoll (4 mm) Softwall-Röhrchen schwarz 1/4-28 M-Gewinde Omnifit™
Spezifikation
Spezifikation
4 mm
Polycarbonate
1/4-28M
Schwarz