missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kinesis™ Click-N-Seal-Adapter mit Stecktülle

N.V.

Spezifikation

Material Polycarbonate
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 14
Produktcode Marke Farbe Innendurchmesser (metrisch) Anschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Innendurchmesser (metrisch) Anschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
13194214
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NB16-CS5B
Schwarz 1.5 mm 1/4-28M Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13104224
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NB16-CS5H
Weiß 1.5 mm 1/4-28M Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13114224
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NB16-CS5R
Rot 1.5 mm 1/4-28M Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13124224
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NB16-CS6B
Schwarz 1.5 mm M6M Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13136834
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NB16-CS6H
Weiß 1.5 mm M6M Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13146834
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NB16-CS6R
Rot 1.5 mm M6M Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13116854
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NB32-CS5B
Schwarz 3.2 mm 1/4-28M Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13136854
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NB32-CS5R
Rot 3.2 mm 1/4-28M Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13146854
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NB32-CS6B
Schwarz 3.2 mm M6M Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13156854
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NB32-CS6H
Weiß 3.2 mm M6M Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13166854
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NB32-CS6R
Rot 3.2 mm M6M Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13126864
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NB40-CS5B
Schwarz 4 mm 1/4-28M Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13136864
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NB40-CS5H
Weiß 4 mm 1/4-28M Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13146864
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NB40-CS5R
Rot 4 mm 1/4-28M Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Außengewinde 1/4 Zoll 28 UNF auf Anschluss für Innendurchmesser von 1/8 Zoll (3.1 mm) Softwall-Röhrchen rot 1/4-28 M-Gewinde Omnifit™
Spezifikation

Spezifikation

Polycarbonate
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen