Learn More
Kinesis™ Click-N-Seal-Adapter mit Stecktülle
Marke:  Kinesis™ 008NB16-CS6R
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13146834
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Außengewinde 1/4 Zoll 28 UNF auf Widerhaken Anschluss für Innendurchmesser von 1/16 Zoll (1.5 mm) Softwall-Röhrchen rot M6M-Gewinde Omnifit™
Spezifikation
Spezifikation
1.5 mm
Polycarbonate
M6M
Rot