missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kinesis™ Anschluss Click-n-Seal für den Gebrauch mit Omni-Lok™ Schläuchen, 1/16 Zoll AD, Typ P & S black 1/4-28 thread Omnifit™

Flat bottom port

N.V.

Spezifikation

Material Polycarbonate
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 12
Produktcode Marke Farbe Außendurchmesser (metrisch) Anschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Außendurchmesser (metrisch) Anschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
13176884
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NF16-CS5B
Schwarz 1.6 mm 1/4-28 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13186884
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NF16-CS5H
Weiß 1.6 mm 1/4-28 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13196884
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NF16-CS5R
Rot 1.6 mm 1/4-28 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13106894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NF16-CS6B
Schwarz 1.6 mm M6 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13116894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NF16-CS6H
Weiß 1.6 mm M6 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13126894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NF16-CS6R
Rot 1.6 mm M6 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13156894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NF32-CS5B
Schwarz 3.2 mm 1/4-28 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13166894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NF32-CS5H
Weiß 3.2 mm 1/4-28 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13176894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NF32-CS5R
Rot 3.2 mm 1/4-28 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13186894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NF32-CS6B
Schwarz 3.2 mm M6 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13196894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NF32-CS6H
Weiß 3.2 mm M6 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13106904
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kinesis™
008NF32-CS6R
Rot 3.2 mm M6 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

  • Polycarbonate
  • Spezifikation

    Spezifikation

    Polycarbonate
    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation

    Dokumentation

    Produktzertifizierungen