Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Siedebad, Edelstahl
Dieses rechteckige, elektrisch beheizte Heißwasserbad aus Edelstahl gewährleistet optimale Siedeergebnisse. Dieses Clifton™ Rechteckige elektrische Heißwasserbad aus Edelstahl gewährleistet dank eines Energiereglers zur Kontrolle der Siedestärke eine hohe Sicherheit.
N.V.
Spezifikation
Beschreibung | Kochendes Bad |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Destillieren/Konzentrieren von Flüssigkeiten, Schmelzen von Agar und anderen Feststoffen, metallurgische Analyse, Proteinanalyse |
Material | Edelstahl |
Form | Rechteckig |
Gewährleistung | 2 Jahre |
Beschreibung
- Rechteckig, elektrisch beheizt, aus Edelstahl
- Mehrplatzbäder mit fester Temperatur für kochendes Wasser
- Ausgestattet mit konzentrischen Ringdeckeln, um die Lochgröße zu variieren
- Verfügt über eine integrierte Konstantpegeleinrichtung, um eine konstanten Wasserstand während des Kochens aufrechtzuerhalten
- Ausgestattet mit einem ummantelten Eintauchelement und einer monostabilen Thermoabschaltung für die Sicherheit
Spezifikation
Kochendes Bad | |
Edelstahl | |
2 Jahre | |
230 V |
Destillieren/Konzentrieren von Flüssigkeiten, Schmelzen von Agar und anderen Feststoffen, metallurgische Analyse, Proteinanalyse | |
Rechteckig | |
90 mm |