Learn More
Nickel Electro™ SPIROMETER
Das Nickel Electro™ Clifton™ Edelstahl-Spirometer für Lehrzwecke kann zur Untersuchung von Atemzuglvolumen, Atemfrequenz, Lungenbelüftung, Reservevolumen und Vitalkapazität verwendet werden.
Marke: Nickel Electro™ SM-1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 12.28500kg
Beschreibung
- Eine einfache Hebelbedienung ermöglicht die Anbindung des Objekts an die Atmosphäre oder an den Schwimmer zu Aufzeichnungszwecken.
- Ein Behälter für Kalk-Natronkristalle ist eingesetzt, mit dem Kohlendioxid aufgenommen werden kann.
- Das Spirometers bietet minimalen Luftwiderstand.
- Das bedeutet mehr Komfort für das Objekt und realistischere Ergebnisse.
- Der Tank besteht aus nur einem Edelstahl-Pressteil in einem langlebigen, lackierten Außengehäuse.
- Der Schwimmer ist aus leichtem Kunststoff.
- Der Schwimmer ist auf 0 bis 7 x 0.5 Liter kalibriert und verfügt über ein Metall-Gegengewicht.
- Der Stiftarm entspricht ca. 0.5 Litern.
- Im Lieferumfang ist ein Mundstück enthalten, das auf die gewellten Atemschläuche passt, die sich fest mit dem Spirometer verbinden lassen.
- Enthält auch einen Nasenclip und einen Stiftarm zur Verbindung mit Datenlogger-Sensoren.
Spezifikation
Included a nose clip and pen arm for fitting data logger sensors. | |
Je 1 | |
Edelstahl, Kunststoff |