Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Edelstahl-Behälter
Edelstahltank, der über ein externes Gefäß mit zirkulierendem, temperaturkontrolliertem Wasser verfügt.
Marke:  Nickel Electro™ NE4-22U
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11736587
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Doppelwandige Konstruktion
  • Außenflächen haben eine antibakterielle Lackierung
  • Der innere Tank ist aus hellem Edelstahl.
  • Tauchen Sie die Einlass- und Auslassschläuche während der Verwendung unter Wasser des NE6-FH Clifton Durchflussheizers.
Spezifikation
Spezifikation
22 l
Edelstahl-Behälter
Edelstahl, antibakterielle Lackierung
Clifton Thermorührer
Zur Verwendung im Labor