Learn More
Nickel Electro™ Bath NE1-2/2/2 TripleBath(TM) water heated unstirr
Das Triplebath™ aus Edelstahl von Nickel Electro™ Clifton™ enthält drei unabhängig voneinander gesteuerte ungerührte Wasserbäder in einer Einheit.
N.V.
Spezifikation
Kammermaterial | Edelstahl |
---|---|
Beschreibung | Thermostatische Wasserbäder |
Material | Edelstahl |
Innenbreite (metrisch) | 300 mm |
Spannung | 230 V |
Beschreibung
- In der Regel geeignet für den Einsatz bei Schulungen und Weiterbildungen zur Durchführung von PCR-Routinen in flachem, temperaturgesteuertem Wasser.
- Jeder Tank kann für die Vergällung, das Glühen und die Dehnung auf eine andere Temperatur eingestellt werden.
- Mit drei Edelstahltanks, die über individuelle Thermostatsteuerungen verfügen, die jeder Kammer eine unterschiedliche Temperatur und flache Wasserstände ermöglichen.
- Jede Kammer wird komplett mit einem herausnehmbaren gelochten Einlegeboden aus Edelstahl mit niedriger Bauhöhe geliefert.
- Heizungen und Temperatursensor, die sich unter dem Tank verbergen, sorgen für einen aufgeräumten Arbeitsbereich, der sich leicht abwischen lässt.
- Die Heizfläche deckt den an der Unterseite befindlichen Boden des Tanks ab und ermöglicht eine schnelle Energieübertragung, schnellere Aufheizzeiten und eine Senkung des Energieverbrauchs mit verbesserter Temperaturgleichmäßigkeit.
- Bestehend aus einem hochwertigen korrosionsbeständigen Edelstahltank mit einer hellen, sauberen Oberfläche in einem langlebigen lackierten Außengehäuse.
- Die lackierten Oberflächen weisen eine antibakterielle Oberflächenvergütung mit guter chemischer Beständigkeit auf.
- Einfach zu bedienender analoger Zeiger zum Einstellen der Temperatur, graduiert in5°C-Teilung für jeden Tank.
- Beleuchteter Ein-/Aus-Schalter und Heizungsanzeigeleuchte für jeden Tank.
- Im Heizer angebrachte thermische Abschaltung.
- IP-geschützter mit durchsichtigem Gehäuse versehener Ein/Aus-Netzschalter.
- Bad mit rutschfesten Gummifüßen.
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
230 V |
Thermostatische Wasserbäder | |
300 mm |