Learn More
Climbazole-D4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Climbazole-d4 |
| CAS | 1185117-79-6 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C15 D4 H13 Cl N2 O2 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 1-(4-Chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenoxy)-1-imidazol-1-yl-3,3-dimethylbutan-2-one, 1-(4-Chlorophenoxy-d4)-1-(1H-imidazol-1-yl)-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-[(4-Chlorophenoxy-d4)(tert-butylcarbonyl)methyl]imidazole, Climbazole-d4, Climbazole-D4 (phenyl-D4), (±)-Climbazole-d4 (phenyl-d4) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H17ClN2O2/c1-15(2,3)13(19)14(18-9-8-17-10-18)20-12-6-4-11(16)5-7-12/h4-10,14H,1-3H3/i4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(OC(C(=O)C(C)(C)C)n2ccnc2)c([2H])c([2H])c1Cl |
| IUPAC-Name | 1-(4-Chlor-2,3,5,6-tetradeuteriophenoxy)-1-imidazol-1-yl-3,3-dimethylbutan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 296.785 |
| Mehr anzeigen |