Learn More
Fisherbrand™ Klinische Zentrifuge
Artikelnummer. 30680023 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
8 x 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
30680023 8 x 15 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30680023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    959.00 €
    705.24 € / 1 Stück
    Sparen 253.76 €
    26% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leistungsfähige Bench-top-Zentrifugation für den klinischen Einsatz in Laboren, medizinischen Kliniken und Praxen, Veterinärpraxen, Krankenhäusern und im Bildungsbereich.
  • Hohe Geschwindigkeit, optionale Geschwindigkeit (500 bis 6.000 U/min) kann in U/min oder RCF eingestellt werden
  • Programmierbar mit Speicher für bis zu 8 Programme
  • Regulierung der Zeit (30 Sekunden bis 60 Minuten oder kontinuierlich)
  • Schnelle Beendigung der Fahrt und sanftes elektronisches AbBremsen (Verzögerungszeit von< 60 Sekunden)
  • Digital geregelter borstenloser Motor für genaue Geschwindigkeitskontrolle und keine Wartung des Motors erforderlich
  • Gut ablesbare, hinterleuchtete Digitalanzeige
  • Werkzeugloser ROOTOR-Entfernung für bequemes Befüllen und Reinigen
  • Klarer Deckel/Sehfenster, um eine berührungslose Geschwindigkeitsprüfung durch einen behördlichen Tachometer zu ermöglichen
  • Benchtop-Größe: geringe Stellfläche für den Einsatz am Arbeitsplatz
  • Sicherheitsfunktionen stellen sicher, dass das Gerät nicht funktioniert, wenn der Deckel geöffnet ist, das Gerät eingeklemmt ist oder das Gerät nicht im Gleichgewicht ist
Spezifikation
Enthält Klinische Zentrifuge, 8 Röhrchenadapter, 8-fach-Rotor, 24 Röhrchen-Abstandshalter, 1 doppelt isoliertes Niederspannungs-Netzteil mit 4 austauschbaren Steckern
Fassungsvermögen 8 x 15 ml
Max. RZB 6.319 xg (max. berechnete RCF) in einem typischen 15-ml-Röhrchen
Max. Geschwindigkeit 6,000 rpm
Gekühlt Nein
Abmessungen (L x B x H) außen 36.6 x 29.3 x 14.8 cm
Elektrische Anforderungen 100–240 VAC, 2,5 A, 50/60 HZ
Gewährleistung 5 Jahre Garantie
Zeitschaltuhr 30 Sekunden bis 60 Minuten oder kontinuierlich
Stromstärke 2,5 A
Rotor 8-fach-Rotor
Wirkleistung 150 W
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klinische Chemie, klinische Mikrobiologie, Blutentnahme
Rotor inklusive 8-fach-Rotor
Nettogewicht 4.5 kg
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 100/240 V AC
Displaytyp Digital
Temperaturbereich (metrisch) Betriebstemperatur von 2 °C bis 40 °C