Learn More
Nickel Electro™ Clip aus Edelstahl
Zur individuellen Anordnung werden die Klemmen mit allen nötigen Befestigungen für das perforierte Tablett geliefert. Die Nickel Electro™ Edelstahlklemme ist für Kolben geeignet und autoklavierbar.
Marke: Nickel Electro™ FC3000/FB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Die hochflexible, elastische Bauweise ermöglicht das einfache Einschieben von Glaswaren in den Clip, die während des Mischvorgangs fest und sicher gehalten werden
- Keine scharfen Kanten zum Schneiden oder Kerben von Glaswaren
- Autoklavierbar
- Kunststoffsockel
- Einfache Montage und Entnahme von Flaschenklemmen vom perforierten Tablett
Spezifikation
2.8 l-Fernbachkolben | |
Probenflaschenclip | |
Edelstahl |