Beschreibung
- Geeignet für Tiefkühlschränke und Tiefkühltruhen
- Universell und kann für die am häufigsten verkauften Edelstahl- und Aluminium-Gestelle mit einer Materialdicke von bis zu 1,5 mm verwendet werden
- Verfügt über einen Griffhebel, der das Greifen des Gestellgriffs erleichtert (kompatibel mit TENAK Gestellen)
- Etiketten sind nicht enthalten
- Einfache Installation – einfach auf das Gestell aufstecken, ein Widerhaken sichert die Befestigung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gestelle für Tiefkühlschränke und Tiefkühltruhen |
| Größe | 10/Packung |
| Typ | Aufsteckbarer Etikettenhalter |