Learn More
CLIP3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18334733 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18334733 25 μg 25 Mikroliter
18304074 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18334733 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP31710125UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
CLIP3 Polyclonal antibody specifically detects CLIP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CLIP3
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gen-Alias CAP-GLY domain containing linker protein 3, CAP-Gly domain-containing linker protein 3, CLIP-170-related 59 kDa protein, CLIPR-59DKFZp586N1922, CLIPR59FLJ33413, Cytoplasmic linker protein 170-related 59 kDa protein, restin-like 1, RSNL1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: FICPPKQGLFASVSKISKAVDAPPSSVTSTPRTPRMDFSRVTGKGRREHKGKKKTPSSPSLGSLQQRDGAKAEVGDQVLVAGQKQGIV
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25999
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG