Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen mit Filter
Sorgen Sie bei jeder Probe für eine sichere Versiegelung. Eine einzigartige, innovative Interlock-Technologie sorgt für eine komplette Versiegelung jedes Kanals bei nur minimaler Spitzenanhaftung und geringem Kraftaufwand für den Spitzenabwurf.
88.35 € - 182.00 €
Spezifikation
Gefiltert | mit Filter |
---|---|
Sterilität | steril |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktlinie | ClipTip™ |
Fit for Purpose | steril & PCR-fähig |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Farbcode | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Farbcode | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15216303
|
Thermo Scientific™
94420043 |
ClipTip 12.5, mit Filter, steril, Gestell | 12,5 μl | Rosa | steril & PCR-fähig |
136.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13256269
|
Thermo Scientific™
94420218 |
ClipTip 20, mit Filter, steril, Nachfüllpackung | 20 μl | Rosa | steril & PCR-fähig |
123.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13266269
|
Thermo Scientific™
94420258 |
ClipTip 50, mit Filter, steril, Nachfüllpackung | 50 μl | Violett | Steril und PCR-fähig |
110.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13206279
|
Thermo Scientific™
94420318 |
ClipTip 200, mit Filter, steril, Nachfüllpackung | 200 μl | Gelb | Steril und PCR-fähig |
130.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13216279
|
Thermo Scientific™
94420518 |
ClipTip 300, mit Filter, steril, Nachfüllpackung | 300 μl | Orange | Steril und PCR-fähig |
110.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13236279
|
Thermo Scientific™
94420718 |
ClipTip 1000, mit Filter, steril, wiederaufladbar | 1000 μl | Blau | Steril und PCR-fähig |
123.00 €
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15266303
|
Thermo Scientific™
94420813 |
ClipTip 1250, mit Filter, steril, Gestell | 1250 μl | Türkis | steril & PCR-fähig |
127.00 €
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15276303
|
Thermo Scientific™
94420818 |
ClipTip 1250, mit Filter, steril, Nachfüllpackung | 1250 μl | Türkis | steril & PCR-fähig |
141.00 €
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13276269
|
Thermo Scientific™
94420213 |
ClipTip 20, gefiltert, steril, Gestell | 20 μ l | Rosa | Steril und PCR-fähig |
132.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13246269
|
Thermo Scientific™
94420253 |
ClipTip 50, mit Filter, steril, Gestell | 50 μl | Violett | steril & PCR-fähig |
117.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13286269
|
Thermo Scientific™
94420313 |
ClipTip 200, mit Filter, steril, Gestell | 200 μl | Gelb | steril & PCR-fähig |
117.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13296269
|
Thermo Scientific™
94420513 |
ClipTip 300, gefiltert, steril, Gestell | 300 μl | Orange | Steril und PCR-fähig |
182.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
13226279
|
Thermo Scientific™
94420713 |
ClipTip 1000, gefiltert, steril, Gestell | 1000 μ l | Blau | Steril und PCR-fähig |
126.00 €
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15932021
|
Thermo Scientific™
94420063 |
ClipTip 12,5 Ext, mit Filter, steril, Gestell | 12,5 μl | Rosa | steril & PCR-fähig |
114.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15952021
|
Thermo Scientific™
94420613 |
ClipTip 300 Ext, mit Filter, steril, Gestell | 300 μl | Orange | Steril und PCR-fähig |
88.35 €
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Sicher und dicht für jede Probe. Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen gewährleisten für jede Probe mit einer einzigartigen und innovativen Verriegelungstechnologie eine vollständige Abdichtung jedes Kanals. Gleichzeitig bleibt der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering. Einmal aufgenommen, bleiben die Spitzen fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Die innovative Konstruktion dreier ineinandergreifender Clips gewährleistet, dass die Spitze sicher an der F1-ClipTip Pipette befestigt bleibt, bis sie absichtlich abgeworfen wird.
Hauptmerkmale:- ClipTip Pipettenspitzen verfügen über „Clips“ zum Einrasten der Spitzen festhalten für eine vollständige Abdichtung
- Jedes Mal, wenn die ClipTip Pipettenspitzen eingeschaltet sind, werden sie versiegelt und lösen sich nicht, egal, wie hoch der Anwendungsdruck ist
- Die ClipTip Spitze wird mit einer leichten Berührung sicher auf die F1-ClipTip Pipette geclipst, so dass Sie keinen Ärger mehr beim Aufsetzen der Pipettenspitzen haben
Geringe Retention
- Jede ClipTip Pipettenspitze ermöglicht durch geringe Retention eine maximale Probenrückgewinnung
Bewährte Qualität
- Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Umweltfreundlich
- Das ClipTip Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und verwendet 30 % weniger Kunststoff
Umfangreiche Spitzenauswahl
- Wählen Sie zwischen fünf verschiedenen Größen: 20, 50, 200, 300 und 1000 μl
Unmittelbare Nachverfolgbarkeit
- Chargennummer und Volumenangabe sind auf jedem Spitzeneinsatz aufgedruckt. Die farbliche Kennzeichnung erleichtert die Zuordnung der passenden Spitze zur Pipette
Hinweis:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Garantie
Begrenzte Garantiezeit: Vorbehaltlich aller Gewährleistungsanforderungen und -ausschlüsse, die in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen dargelegt sind, wird dieses Produkt ab dem Datum, an dem wir das Produkt versenden, und für neunzig (90) Tage danach garantiert. Haftungsausschluss für die Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Spezifikation
mit Filter | |
Nicht autoklavierbar | |
steril & PCR-fähig |
steril | |
ClipTip™ |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.