Learn More
Abnova™ CLNS1A (Human) Recombinant Protein
Human CLNS1A full-length ORF ( NP_001284, 1 a.a. - 237 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00001207-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16163311
  • 320.54 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 23-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MSFLKSFPPPGPAEGLLRQQPDTEAVLNGKGLGTGTLYIAESRLSWLDGSGLGFSLEYPTISLHALSRDRSDCLGEHLYVMVNAKFEEESKEPVADEEEEDSDDDVEPITEFRFVPSDKSALEAMFTAMCECQALHPDPEDEDSDDYDGEEYDVEAHEQGQGDIPTFYTYEEGLSHLTAEGQATLERLEGMLSQSVSSQYNMAGVRTEDSIRDYEDGMEVDTTPTVAGQFEDADVDH
Spezifikation
Spezifikation
NP_001284
chloride channel, nucleotide-sensitive, 1A
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CLNS1A
GST
1207
Wheat germ expression system
10 μg
CLCI, CLNS1B, ICln
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer