Learn More
Tocris Bioscience™ Clobenpropit dihydrobromide
Marke:  Tocris Bioscience™ 0752/50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13417963
  • 863.96 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 22-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
An extremely potent histamine H3 antagonist/inverse agonist (pA2=9.93). Also displays partial agonist activity at H4 receptors; induces eosinophil shape change with an EC50 of 3nM. Also available as part of the Histamine H3 Receptor Tocriset™ .
Spezifikation
Spezifikation
N-(4-Chlorobenzyl)-S-[3-(4(5)-imidazolyl)propyl]isothiourea dihydrobromide
>99%
Observed MW: 470.65
Soluble to 100 mM in water
145231-35-2
C14H17ClN4S.2HBr