Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Clobetasolpropionat |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeit | Löslichkeit in Wasser: Unlöslich. |
| Schmelzpunkt | 191,0 bis 195,0 °C |
| Formelmasse | 466,97 |
| InChI-Schlüssel | CBGUOGMQLZIXBE-XGQKBEPLSA-N |
| SMILES | CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl |
| IUPAC-Name | (1R,2S,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-1-(2-chloroacetyl)-9b-fluoro-10-hydroxy-2,9a,11a-trimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl propanoate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 466.97 |
Sicherheit und Handhabung
- Clobetasol propionate
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: 21-Chloro-9-fluoro-11.beta.,17-dihydroxy-16.beta.-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-propionate