Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Clodinafop-propargyl |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 105512-06-9 |
| Farbe | Beige |
| Schmelzpunkt | 56°C to 60°C |
| Synonym | 2-propynyl (2R)-2-[4-[(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenoxy]propanoate |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekulargewicht (g/mol) | 349.8 |
| Menge | 100 mg |
| Güte | Analysenstandard |