Learn More
Clodinafop Propargyl, TRC
Artikelnummer. 17983385
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17983385 1 g 1 Gramm
17974985 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17983385 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC5845151G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105512-06-9
Summenformel C17 H13 Cl F N O4
Molekulargewicht (g/mol) 349.74
Synonym Propanoic acid, 2-[4-[(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenoxy]-, 2-propynyl ester, (2R)- (9CI), Propanoic acid, 2-[4-[(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenoxy]-, 2-propynyl ester, (R)-, (R)-(+)-2-[4-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yloxy)phenoxy]propionic acid propargyl ester, (R)-2-[4-[(5-Chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenoxy]propionic acid 2-propynyl ester, CGA 184927, Clodinafop-propargyl, Prop-2-ynyl (R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoropyridin-2-yloxy)phenoxy]propanoate, Topik
IUPAC-Name prop-2-ynyl (2R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoropyridin-2-yl)oxyphenoxy]propanoate
SMILES C[C@@H](Oc1ccc(Oc2ncc(Cl)cc2F)cc1)C(=O)OCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clodinafop-propargyl ester
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H13ClFNO4/c1-3-8-22-17(21)11(2)23-13-4-6-14(7-5-13)24-16-15(19)9-12(18)10-20-16/h1,4-7,9-11H,8H2,2H3/t11-/m1/s1
Formelmasse 349.0517