Learn More
Clonquitocet-methyl, TRC
Artikelnummer. 30359233
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30359233 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30359233 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC436790250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Clonquitocet-methyl
CAS 4367-49-1
Summenformel C12 H10 Cl N O3
Menge 250 mg
Synonym (5-Chloro-quinolin-8-yloxy)-acetic Acid Methyl Ester, Cloquintocet-methyl, Methyl 5-Chloro-8-hydroxyquinolyloxyacetate
InChI-Formel InChI=1S/C12H10ClNO3/c1-16-11(15)7-17-10-5-4-9(13)8-3-2-6-14-12(8)10/h2-6H,7H2,1H3
SMILES COC(=O)COc1ccc(Cl)c2cccnc12
IUPAC-Name Methyl-2-(5-Chlorchinolin-8-yl)oxyacetat
Molekulargewicht (g/mol) 251.666
Formelmasse 251.035