Learn More
Clopidogrelamid, TRC
Artikelnummer. 30357642
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Unit Size:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30357642 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30357642 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC423120100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Clopidogrel Amide
CAS 444728-13-6
Summenformel C15 H15 Cl N2 O S
Menge 100 mg
Synonym (S)-2-(2-Chlorophenyl)-2-(6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)acetamide, Thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetamide, α-(2-chlorophenyl)-6,7-dihydro-, (αS)- (9CI, ACI), (αS)-α-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetamide (ACI), (S)-(+)-(2-Chlorophenyl)-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyrid-5-yl)acetamide, (S)-2-(2-
InChI-Formel InChI=1S/C15H15ClN2OS/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(17)19)18-7-5-13-10(9-18)6-8-20-13/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H2,17,19)/t14-/m0/s1
SMILES NC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
IUPAC-Name (2S)-2-(2-Chlorphenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 306.81
Formelmasse 306.059