Learn More
Clopidogrel Carboxylic Acid [Methyl (R)-o-chloromandelate] Ester, TRC
Artikelnummer. 30366466
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366466 10 mg 10 Milligramm
30357374 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30366466 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC58732010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1421283-60-4
Summenformel C24H21Cl2NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 490.4
Synonym Clopidogrel Impurity D, Clopidogrel Ethyl Ester Impurity
IUPAC-Name [(1R)-1-(2-chlorophenyl)-2-methoxy-2-oxoethyl] (2S)-2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate
SMILES COC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl)c4ccccc4Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clopidogrel Carboxylic Acid [Methyl (R)-o-chloromandelate] Ester
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H21Cl2NO4S/c1-30-24(29)22(17-7-3-5-9-19(17)26)31-23(28)21(16-6-2-4-8-18(16)25)27-12-10-20-15(14-27)11-13-32-20/h2-9,11,13,21-22H,10,12,14H2,1H3/t21-,22+/m0/s1
Formelmasse 489.0568