Learn More
Clozapin-d8, TRC
Artikelnummer. 30368590
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Unit Size:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30368590 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30368590 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC58750210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Clozapine-D8
CAS 1185053-50-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C18H11D8ClN4
Menge 10 mg
Synonym 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl-d8)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, HF-1854-d8, Liponex-d8
InChI-Formel InChI=1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,21H,8-11H2,1H3/i8D2,9D2,10D2,11D2
SMILES CN(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C2=NC3=CC(Cl)=CC=C3NC4=C2C=CC=C4
IUPAC-Name 3-Chlor-6-(2,2,3,3,5,5,6,6-Octadeuterio-4-methylpiperazin-1-yl)-5H-Benzo[b][1,4]Benzodiazepin
Molekulargewicht (g/mol) 334.87
Formelmasse 334.18
Reinheit (%) >95