Learn More
Halbflüchtige Kontrollprobe niedriger Konzentration, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep CLPS-LC-ALCS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
2,4,6-Trichlorphenol | 88-06-2 | 2000μg/ml |
2-Chlorphenol | 95-57-8 | 2000μg/ml |
Phenol | 108-95-2 | 2000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Semivolatile Control Sample | |
2-Chlorophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; Phenol | |
1 mL | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Methanol | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
Sicherheit und Handhabung
- Semivolatile Control Sample
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol,2-chlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol
Produkt nur für den Laborgebrauch