Learn More
Zusätzliche flüchtige Mischung, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep CLPV-041X
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Artikelnummer. 16319887
  • 94.05 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
1,1,2-Trichlortrifluorethan76-13-1200μg/ml
1,2,4-Trichlorbenzol120-82-1200μg/ml
1,2-Dibrom-3-Chlorpropan96-12-8200μg/ml
1,2-Dibromethan106-93-4200μg/ml
1,2-Dichlorbenzol95-50-1200μg/ml
1,3-Dichlorbenzol541-73-1200μg/ml
1,4-Dichlorbenzol106-46-7200μg/ml
Cyclohexan110-82-7200μg/ml
Isopropylbenzol98-82-8200μg/ml
Methylacetat79-20-9200μg/ml
Methylcyclohexan108-87-2200μg/ml
tert-Butyl-methylether1634-04-4200 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
Supplementary Volatiles Mix
For US EPA CLP Methods
Methanol-P&T
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
tert-Butyl methyl ether (MTBE); Cyclohexane; 1,2-Dibromo-3-chloropropane; 1,2-Dibromoethane; 1
1 mL
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Supplementary Volatiles Mix for CLP OLM04.1
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Produkt nur für den Laborgebrauch