Learn More
Molecular Probes™ CMNB-Caged Carboxyfluorescein, SE (5-Carboxyfluorescein-Bis-(5-Carboxymethoxy-2-Nitrobenzyl) Ether, β-Alanine-Carboxamide, Succinimidyl Ester)
CMNB-Caged Carboxyfluorescein, SE (5-Carboxyfluorescein-bis-(5-Carboxymethoxy-2-Nitrobenzyl)-ether, β-Alanincarbodamid, Succinimidylester)
Marke:  Molecular Probes™ C20050
361.95 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21653" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 10778214
  • 381.00 € / 1 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Die Konjugation des Succinimidylesters des wasserlöslichen, CMNB-caged Carboxyfluoresceins SE mit einem primären Amin auf einem Biomolekül von Interesse erzeugt eine im Wesentlichen nicht fluoreszierende Sonde, die ein grün fluoreszierendes Fluorescein-markiertes Produkt erst nach UV-Bestrahlung und Entfernung der Caged-Gruppe liefert.
Spezifikation
Spezifikation
1 mg
Tiefgekühlt (bei -5 bis -30 °C), vor Licht geschützt lagern.
Raumtemperatur
FITC (Fluorescein)
CMNB-Caged Carboxyfluorescein
Amin
Aktiv-Ester, Succinimidylester
Klassische Farbstoffe
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.