Learn More
CMPK2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25877-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30234975
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.27 €
    349.00 € / 150 Mikroliter
    Sparen 2.27 €
    0.65% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The CMPK2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CMPK2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CMPK2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
CMPK2
650 μg/mL
TYKi; UMP-CMPK2
Recombinant Protein
150 μL
129607
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human, Mouse, Rat
55 kDa