missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IBA Lifesciences CMV IE-1-Peptid QIKVRVDMV (HLA-B*0801)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15392146 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15392146 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15392146 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 67017901

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das IBA GmbH™ CMV IE-1 Peptid QIKVRVDMV (HLA-B*0801) ist ein Einzel-Peptid zur Stimulation humaner CMV IE-1 (88 -96)-spezifischer CD8+-T-Zellen.

  • Gefriergetrocknetes Pulver
  • Reinheitsgrad > 80 %
  • Endotoxin-frei
  • Die Peptid-Löslichkeit hängt von Aminosäuresequenz und Modifikationen ab. Für die Auflösung von Peptiden empfehlen wir Folgendes:
    • Ultraschallbehandlung erhöht die Löslichkeit.
    • 10% Essigsäure im Lösungsmittel erleichtert die Auflösung basischer Peptide.
    • 10 % Ammoniumbikarbonat erleichtert die Auflösung saurer Peptide.
    • Für Peptide mit extrem geringer Löslichkeit in wässrigen Lösungen sollten zuerst organische Lösungsmittel wie z. B. DMSO, Isopropanol, Methanol und Acetonitril verwendet werden. Sobald die Peptide vollständig gelöst sind, kann schrittweise solange Wasser hinzugefügt werden, bis die gewünschte Konzentration erreicht ist.
  • Produkt gemäß (EU) Nr. 1272/2008 [CLP] ist nicht als gefährlich eingestuft.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Empfohlen: - 25 °C bis 15 °C
Menge 1 mg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.