missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CNGA2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15912025
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15912025 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15912025 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA575495

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen and the purity is > 95% (by SDS-PAGE).

CNGA2 represents the alpha subunit of a cyclic nucleotide-gated olfactory channel. The encoded protein contains a carboxy-terminal leucine zipper that mediates channel formation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CNGA2
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen CNGA2
Gen-Zugriffsnummer Q00195, Q16280, Q62398
Gen-Alias Cnca; CNCA1; CNCG2; Cncg4; cng channel; CNG channel 2; CNG channel alpha-2; CNG2; CNG-2; Cnga2; cyclic nucleotide gated channel 4; cyclic nucleotide gated channel alpha 2; cyclic nucleotide-gated cation channel 2; Cyclic nucleotide-gated channel alpha-2; cyclic nucleotide-gated olfactory channel; Cyclic nucleotide-gated olfactory channel subunit OCNC1; cyclic-nucleotide-gated cation channel 2; OCNC1; OCNCa; OCNCALPHA; OLFCH
Gensymbole CNGA2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide corresponding to amino acids 442-487 of Human CNGA2.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1260, 12789, 25411
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.