missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNKSR1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 10885-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16887563

  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes a protein containing several motifs involved in protein-protein interaction, including PDZ, PH (Pleckstrin homology), and SAM (sterile alpha motif) domains. The encoded protein acts as a scaffold component for receptor tyrosine kinase signaling and may mediate crosstalk between different signaling pathways. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation

Spezifikation

CNKSR1
Polyclonal
Unconjugated
CNKSR1
CNK, CNK homolog protein 1, CNK1, CNKSR1, Connector enhancer of KSR 1, Connector enhancer of KSR like, hCNK1, KSR
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10256
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q969H4
CNKSR1
CNKSR1 Fusion Protein Ag1333
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote