missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNNM3 Recombinant Protein, Abnova

341.70 € - 518.16 €

Spezifikation

Kreuzreaktivität Human
Format Solution
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Molekulargewicht 64.68
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16155506
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova
H00026505-P01.10UG
10 ug
341.70 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16165506
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova
H00026505-P01.25UG
25 ug
518.16 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Spezifikation

Human
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
64.68
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Yes
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Solution
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
CNNM3 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Produktzertifizierungen