Learn More
CNNM3 Recombinant Protein, Abnova
Marke:  Abnova H00026505-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16165506
  • 482.88 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 29-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH07199
Solution
26505
CNNM3 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CNNM3
Human
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
64.68
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MLDASTVLDFGVLASIMQSGHTRIPVYEEERSNIVDMLYLKDLAFVDPEDCTPLSTITRFYNHPLHFVFNDTKLDAVLEEFKRGDTVVKRKPASLMAPLKRKEEFSLFKVSDDEYKVTISPQLLLATQRFLSREVDVFSPLRISEKVLLHLLKHPSVNQEVRFDESNRLATHHYLYQRSQPVDYFILILQGRVEVEIGKEGLKFENGAFTYYGVSALTVPSSVHQSPVSSLQPIRHDLQPDPGDGTHSSAYCPDYTVRALSDLQLIKVTRLQYLNALLATRAQNLPQSPENTDLQVIPGSQTRLLGEKTTTAAGSSHSRPSLPLLPRGRDSAAYSDSDLFGLSHLVSAVTAFVWP
ACDP3/DKFZp434I1016/FLJ20018
CNNM3