missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ CNOT2 (Human) Recombinant Protein

Human CNOT2 full-length ORF ( AAH02597, 1 a.a. - 540 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marke:  Abnova™ H00004848-P01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16168421

  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Sequence: MVRTDGHTLSEKRNYQVTNSMFGASRKKFVEGVDSDYHDENMYYSQSSMFPHRSEKDMLASPSTSGQLSQFGASLYGQQSALGLPMRGMSNNTPQLNRSLSQGTQLPSHVTPTTGVPTMSLHTPPSPSRGILPMNPRNMMNHSQVGQGIGIPSRTNSMSSSGLGSPNRSSPSIICMPKQQPSRQPFTVNSMSGFGMNRNQAFGMNNSLSSNIFNGTDGSENVTGLDLSDFPALADRNRREGSGNPTPLINPLAGRAPYVGMVTKPANEQSQDFSIHNEDFPALPGSSYKDPTSSNDDSKSNLNTSGKTTSSTDGPKFPGDKSSTTQNNNQQKKGIQVLPDGRVTNIPQGMVTDQFGMIGLLTFIRAAETDPGMVHLALGSDLTTLGLNLNSPENLYPKFASPWASSPCRPQDIDFHVPSEYLTNIHIRDKLAAIKLGRYGEDLLFYLYYMNGGDVLQLLAAVELFNRDWRYHKEERVWITRAPGMEPTMKTNTYERGTYYFFDCLNWRKVAKEFHLEYDKLEERPHLPSTFNYNPAQQAF
Spezifikation

Spezifikation

AAH02597
CCR4-NOT transcription complex, subunit 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CNOT2
GST
4848
Wheat germ expression system
25 μg
CDC36, HSPC131, NOT2, NOT2H
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote