Learn More
CNOX Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18384679 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18384679 0.05 mg 0.05 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18384679 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00055068B01P
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Polyclonal Antibody
CNOX Polyclonal antibody specifically detects CNOX in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CNOX
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS (pH 7.4)
Gen-Zugriffsnummer AAH24178.1
Gen-Alias candidate growth-related and time keeping constitutive hydroquinone (NADH)oxidase, Candidate growth-related and time keeping constitutive hydroquinone [NADH]oxidase, cCNOXConstitutive Ecto-NOX, Cell proliferation-inducing gene 38 protein, cNOX, CNOXbA64J21.1, ecto-NOX disulfide-thiol exchanger 1, FLJ10094, PIG38, proliferation-inducing protein 38
Wirtsspezies Mouse
Immunogen ENOX1 (AAH24178.1, 1 a.a. - 643 a.a.) full-length human protein. MVDAGGVENITQLPQELPQMMAAAADGLGSIAIDTTQLNMSVTDPTAWATAMNNLGMVPVGLPGQQLVSDSICVPGFDPSLNMMTGITPINPMIPGLGLVPPPPPTEVAVVKEIIHCKSCTLFPQNPNLPPPSTRERPPGCKTVFVGGLPENATEEIIQEVFEQCGDITAIRKSKKNFCHIRFAEEFMVDKAIYLSGYRMRLGSSTDKKDSGRLHVDFAQARDDFYEWECKQRMRAREERHRRKLEEDRLRPPSPPAIMHYSEHEAALLAEKLKDDSKFSEAITVLLSWIERGEVNRRSANQFYSMVQSANSHVRRLMNEKATHEQEMEEAKENFKNALTGILTQFEQIVAVFNASTRQKAWDHFSKAQRKNIDIWRKHSEELRNAQSEQLMGIRREEEMEMSDDENCDSPTKKMRVDESALAAQAYALKEENDSLRWQLDAYRNEVELLKQEKEQLFRTEENLTKDQQLQFLQQTMQGMQQQLLTIQEELNNKKSELEQAKEEQSHTQALLKVLQEQLKGTKELVETNGHSHEDSNEINVLTVALVNQDRENNIEKRSQGLKSEKEALLIGIISTFLHVHPFGANIEYLWSYMQQLDSKISANEIEMLLMRLPRMFKQEFTGVGATLEKRWKLCAFEGIKTT
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.05 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55068
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.