missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNPase Antibody (CL2887) [FITC], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30288897 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30288897 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30288897 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP246617F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CNPase Monoclonal antibody specifically detects CNPase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CNPase
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL2887
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias 2', 3' cyclic nucleotide 3' phosphohydrolase, 2'-3'-cyclic nucleotide 3' phosphodiesterase, 2'-3'-cyclic-nucleotide 3'-phosphodiesterase, CNP1, CNPase, EC 3.1.4.37
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P09543, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers, Glia Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Oligodendrocyte Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1267
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.