missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNQX, Tocris Bioscience™

Potent AMPA/kainate antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 0190/10

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13417473

  • 184.80 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent AMPA/kainate receptor antagonist. Also antagonist at glycine modulatory site on NMDA receptor complex. CNQX disodium salt (Cat. No. 1045) also available.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

115066-14-3
232.155
cnqx, 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione, unii-6ote87sccw, 7-nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile, 6ote87sccw, 3h cnqx, 6-cyano-2,3-dihydroxy-7-nitroquinoxaline, 1,4-dihydro-2,3-dihydroxy-7-nitro-6-quinoxalinecarbonitrile, 6-quinoxalinecarbonitrile, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro-2,3-dioxo, 2,3-dihydroxy-7-nitro-6-quinoxalinecarbonitrile
CHEBI:34468
C1=C(C(=CC2=C1NC(=O)C(=O)N2)[N+](=O)[O-])C#N
C9H4N4O4
RPXVIAFEQBNEAX-UHFFFAOYSA-N
3721046
7-nitro-2,3-dioxo-1,4-dihydroquinoxaline-6-carbonitrile

Spezifikation

CNQX
115066-14-3
cnqx, 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione, unii-6ote87sccw, 7-nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile, 6ote87sccw, 3h cnqx, 6-cyano-2,3-dihydroxy-7-nitroquinoxaline, 1,4-dihydro-2,3-dihydroxy-7-nitro-6-quinoxalinecarbonitrile, 6-quinoxalinecarbonitrile, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro-2,3-dioxo, 2,3-dihydroxy-7-nitro-6-quinoxalinecarbonitrile
C1=C(C(=CC2=C1NC(=O)C(=O)N2)[N+](=O)[O-])C#N
232.155
CHEBI:34468
>99%
10mg
C9H4N4O4
RPXVIAFEQBNEAX-UHFFFAOYSA-N
7-nitro-2,3-dioxo-1,4-dihydroquinoxaline-6-carbonitrile
3721046
232.16
Videos