Learn More
Tocris Bioscience™ Co 101244 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18064172
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18064172 10 mg 10 Milligramm
18034592 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18064172 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2456/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
GluN2B-selective NMDA antagonist
Novel, potent and selective antagonist of GluN2B (formally NR2B)-containing NMDA receptors (IC50 values are 0.043, > 100 and > 100 μM for GluN1A/2B (NR1A/2B), GluN1A/2A (NR1A/2A) and GluN1A/2C (NR1A/2C) subunit combinations respectively). Displays neuroprotective effects in vivo and in vitro.
Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 193356-17-1
Summenformel C21H28ClNO3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Co 101244 hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 377.91
Reinheit >99%
Molekulargewicht 377.909