Learn More
Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte
Artikelnummer. 30274498 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
208 bis 230 V, 60 Hz-Modelle:Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Forma 900, 7000 und 8600 Serie,HFU B und HFC Serie,Revco CxF Serie,TSC Serie, HFU B and HFC Series, Revco CxF Series, TSC Series
Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE und Thermo Scientific TDE Serien (Fassungsvermögen von 400 Boxen und mehr), Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger)
Modelle mit 230 V/50 Hz (UK-Stecker):Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Modelle mit 230V/50Hz:Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU-T, Thermo Scientific™ TSU-Serie
Serie HFU B und HFC, Revco™ CxF Serie, TSC-Serie, HFC Series, Revco CxF Series, TSC Series
TSX Universal
TSX-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, RevCo RLE und TLE-Serie (400/Box und größer), Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE, Revco TLE Series (400 box and above)
TSX-Serie, Forma FDE, HER-Afreeze HDE, RevCo RDE und TDE-Serie (Box mit 400er Kapazität und größer), Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series (400 box capacity and larger)
TSX-Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE und TDE-Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series
Thermo Scientific TSX Serie
Tiefkühltruhen der Serie TDE
Typ:
CO2-Backup, vor Ort installiert
CO2-Backup, werksseitig installiert
CO2-Notversorgungssystem
Eigenständig
Einbau vor Ort
LN2-Backup, vor Ort installiert
LN2-Notversorgungssystem
Werkseitiger Einbau
Packungsgröße:
1 Stück
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Typ unitSize
30274498 TSX Universal CO2-Backup, vor Ort installiert 1 Stück
11334222 TSX-Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE und TDE-Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series Werkseitiger Einbau 1 Stück
11326401 TSX-Serie, Forma FDE, HER-Afreeze HDE, RevCo RDE und TDE-Serie (Box mit 400er Kapazität und größer), Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series (400 box capacity and larger) Werkseitiger Einbau 1 Stück
16245041 Forma 900, 7000 und 8600 Serie,HFU B und HFC Serie,Revco CxF Serie,TSC Serie, HFU B and HFC Series, Revco CxF Series, TSC Series CO2-Backup, werksseitig installiert 1 Stück
16349693 Serie HFU B und HFC, Revco™ CxF Serie, TSC-Serie, HFC Series, Revco CxF Series, TSC Series Einbau vor Ort 1 Stück
11386381 208 bis 230 V, 60 Hz-Modelle:Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 Einbau vor Ort 1 Stück
11396381 Modelle mit 230V/50Hz:Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 CO2-Notversorgungssystem 1 Stück
11306391 Modelle mit 230 V/50 Hz (UK-Stecker):Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 Einbau vor Ort 1 Stück
11316391 TSX-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, RevCo RLE und TLE-Serie (400/Box und größer), Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE, Revco TLE Series (400 box and above) Einbau vor Ort 1 Stück
11376391 208 bis 230 V, 60 Hz-Modelle:Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 Eigenständig 1 Stück
11386391 Modelle mit 230V/50Hz:Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 LN2-Notversorgungssystem 1 Stück
11396391 Modelle mit 230 V/50 Hz (UK-Stecker):Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 Eigenständig 1 Stück
11306401 Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU-T, Thermo Scientific™ TSU-Serie Einbau vor Ort 1 Stück
15738557 Thermo Scientific TSX Serie Einbau vor Ort 1 Stück
15728557 Thermo Scientific TSX Serie Einbau vor Ort 1 Stück
16317141 Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE und Thermo Scientific TDE Serien (Fassungsvermögen von 400 Boxen und mehr), Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger) CO2-Notversorgungssystem 1 Stück
16367141 Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE und Thermo Scientific TDE Serien (Fassungsvermögen von 400 Boxen und mehr), Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger) LN2-Notversorgungssystem 1 Stück
17838010 Tiefkühltruhen der Serie TDE Werkseitiger Einbau 1 Stück
17848010 Tiefkühltruhen der Serie TDE Werkseitiger Einbau 1 Stück
17878010 Tiefkühltruhen der Serie TDE Werkseitiger Einbau 1 Stück
17888010 Tiefkühltruhen der Serie TDE Werkseitiger Einbau 1 Stück
30274496 TSX Universal LN2-Backup, vor Ort installiert 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 30274498 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. FCOTSXU
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sorgen Sie für optimale Sicherheit für kritische Proben, indem Sie Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte verwenden.
Garantieren Sie die optimale Sicherheit für entscheidende Proben mit Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Sicherungssystemen für die Ultratiefkühlschränke Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und Tiefkühlgeräte der TS-Serie.
Features:
  • LN2 backup system maintains temperature down to -80°C with liquid nitrogen
  • CO2 backup system maintains temperature down to -67°C with CO2
Ordering Information:
Available as field- or factory-installed. Models for 300 box capacity models are standalone. Field-installed units must be installed by qualified professionals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ CO2-Backup, vor Ort installiert
Zur Verwendung mit (Geräte) TSX Universal