Learn More
Aalborg™ CO₂ - Direktstromrohr
Artikelnummer. 11842450
Change view
Click to view available options
Luftstromrate:
1 l/min
100 ml/min
300 ml/min
6 l/min
Breite (metrisch):
65 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Luftstromrate Breite (metrisch) unitSize
11842450 100 ml/min 150 mm 1 Stück
11882270 6 l/min 65 mm 1 Stück
11862250 1 l/min 65 mm 1 Stück
11882450 300 ml/min 150 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11842450 Lieferant Aalborg™ Lieferanten-Nr. FT06209GLVN
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Aalborg™ CO2 Direct Durchflussrohr ergänzt einen Durchflussmesser, der in Flüssigkeitssystemen zur Anzeige der Durchflussrate verwendet wird.
  • Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
  • Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
  • Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
  • Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation
Typ CO2-Direktflussrohr
Breite (metrisch) 150 mm
Luftstromrate 100 ml/min