missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coagulation Factor II/Thrombin Antibody (318), DyLight 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18260647 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18260647 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18260647 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP290543DL594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Coagulation Factor II/Thrombin Monoclonal specifically detects Coagulation Factor II/Thrombin in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Coagulation Factor II/Thrombin
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 318
Konjugat DyLight 594
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Coagulation Factor II, coagulation factor II (thrombin) receptor-like 2, Coagulation factor II receptor-like 2, Coagulation factor II receptor-like 2 (protease-actovated receptor 3), PAR-3, PAR3proteinase-activated receptor 3, protease-activated receptor 3, proteinase-activated receptor-3, PT, serine protease, Thrombin receptor-like 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Coagulation Factor II/Thrombin (NP_034298.1; Met1-Gly618).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, GPCR, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2147
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.