Learn More
BTX™ Koaxiale Elektrofusionskammer zur Optimierung
Zur Verwendung mit dem Hybrimune Hybridoma Produktionssystem und dem ECM™ 2001+ Elektrozellfusions- und Elektroporationssystem
Marke: BTX™ 470030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.51000kg
Beschreibung
- Die 2 ml-Optimierungskammern wurden so konstruiert, dass sie identische elektrische Eigenschaften aufweisen, um eine direkte Skalierung bis zur Produktion zu ermöglichen, sobald die Impulsparameter optimiert wurden.
- Darüber hinaus verfügen die 2 ml-Kammern über einen transparenten Boden, der die Visualisierung der Zellausrichtung durch ein invertiertes oder normales Mikroskop ermöglicht.
- Kann nicht mit Spannungen über 1000 V verwendet werden.
Spezifikation
Cell Fusion, Hybridoma production | |
BTX Electropotaion/Electrofusion | |
Hybrimune 2 ml Coaxial Chamber for optimization | |
0.2 in. | |
Circular | |
Hybrimune Koaxialkammer | |
3.81 mm | |
Non-sterile | |
Digital User |
Hybrimune Hybridoma Produktionssystem, ECM™ 2001 Elektrozellfusions- und Elektroporationssystem | |
Kammern | |
LCD | |
5 mm | |
Non-uniform | |
0.15 in. | |
2 ml | |
Koaxialkabel | |
AC Sine Wave, DC Square Wave |