Learn More
Draht aus Kobalt, Chrom, Eisen, Nickel, Molybdän und Mangan, 0.25 mm (0.01 in.) Durchmesser, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045783.G6
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Cobalt Chromium Iron Nickel Molybdenum Manganese wire | |
1450°C to 1460°C | |
MFCD18785637 | |
Insoluble in water. | |
Draht |
0.25mm (0.01 in.) dia., Hard | |
Co:Cr:Fe:Ni:Mo:Mn; 40:20:15:15:7:2 wt% | |
10 m | |
≈8.1g/5m |
Sicherheit und Handhabung
- Cobalt Chromium Iron Nickel Molybdenum Manganese wire
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
Gefahrenhinweis
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Cobalt, Nickel