Learn More
Kobalt(II)-isopropoxid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058585
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
60406-95-3
C6H14CoO2
177.109
MFCD00799075
VBXHMSMVQZJJLD-UHFFFAOYSA-N
cobalt ii isopropoxide, cobalt isopropoxide, acmc-20alem, cobalt ii diisopropoxide, cobalt 2+ dipropan-2-olate, 2-propanol, cobalt 2+ salt
18517386
Kobalt(2+);Propan-2-Olat
CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Co+2]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
60406-95-3
C6H14CoO2
177.109
MFCD00799075
VBXHMSMVQZJJLD-UHFFFAOYSA-N
cobalt ii isopropoxide, cobalt isopropoxide, acmc-20alem, cobalt ii diisopropoxide, cobalt 2+ dipropan-2-olate, 2-propanol, cobalt 2+ salt
18517386
Kobalt(2+);Propan-2-Olat
CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Co+2]
Cobalt(II) isopropoxide is used in display & imaging, catalysis & synthesis and ferroelectric metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cobalt (II) isopropoxide
Verpackung Ampulle
Menge 1 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It reacts with water.
Formelmasse 178.11
Physikalische Form Pulver