Learn More
Kobalt(II)-nitrat-Tetrahydrat, 98 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. 15602290 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
6 x 500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15602290 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15612290 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15622290 6 x 500 g Poly-Flasche 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15602290 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 230375100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-22-9
Summenformel CoH12N2O12
Molekulargewicht (g/mol) 291.03
MDL-Nummer MFCD00149647
InChI-Schlüssel QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kobaltnitrat-Hexahydrat, Kobalt(II)-perchlorat-Hexahydrat, Kobaltdinitrat-Hexahydrat, Kobalt2+-Nitrathexahydrat, Kobaltnitrat, Hexahydrat, Kobalt-II-nitrat-Hexahydrat, Salpetersäure, Kobalt2+-Salz, Hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kobalt(II)-nitrat-Hexahydrat
Schmelzpunkt 55 °C
Farbe Rot
Menge 100 g
Strukturformel Co(NO3)2 · H2O
UN-Nummer UN1477
IUPAC-Name Cobalt(2+);dinitrat;hexahydrat
Formelmasse 291.03 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle oder Chips
Dichte 1.87 g/cm3