Learn More
Kobalt(II)-nitrat-Hexahydrat, ≥99.0 % (KT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120335 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15626010 50 g Poly-Flasche 50 Gramm
15616010 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15626010 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 6083250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Ni ≤ 0.001 %, ≥ 99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-22-9
Summenformel CoH12N2O12
Molekulargewicht (g/mol) 291.03
MDL-Nummer MFCD00149647
InChI-Schlüssel QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kobaltnitrat-Hexahydrat, Kobalt(II)-perchlorat-Hexahydrat, Kobaltdinitrat-Hexahydrat, Kobalt2+-Nitrathexahydrat, Kobaltnitrat, Hexahydrat, Kobalt-II-nitrat-Hexahydrat, Salpetersäure, Kobalt2+-Salz, Hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kobalt(II)-nitrat-Hexahydrat
Menge 50 g
Strukturformel Co(NO3)2 · H2O
UN-Nummer UN1477
IUPAC-Name Cobalt(2+);dinitrat;hexahydrat
Formelmasse 291.03 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (KT)
Verpackung Poly-Flasche