Learn More
Kobalt(II)-Oxalatdihydrat, Reagenzgütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080379
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5965-38-8
C2H4CoO6
182.981
MFCD00050793
MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
cobaltousoxalate,cobaltoxalate
131881712
Cobalt(2+);oxalat;dihydrat
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.[Co+2]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5965-38-8
C2H4CoO6
182.981
MFCD00050793
MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
cobaltousoxalate,cobaltoxalate
131881712
Cobalt(2+);oxalat;dihydrat
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.[Co+2]
Stabilisator für HCN, Temperaturindikator
Cobalt(II) oxalate dihydrate is used as a stabilizer for hydrogen cyanide and as a temperature indicator. It is used in the preparation of cobalt catalysts, and cobalt metal powder for powder-metallurgical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cobalt (II) oxalate dihydrate
Schmelzpunkt 229°C to 231°C (decomposition)
Dichte 3.021 g/mL
Geruch Odorless
Menge 5 g
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,2445
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqueous ammonia; Insoluble in water; Slightly soluble in acids.
Formelmasse 182.98 (146.95 Anhydrous)
Güte Reagenz
Physikalische Form Pulver