Learn More
Kobalt(II)-Stearat, Co 9–10 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11399518
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
20 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
50 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399518 50 g 50 Gramm
11389518 250 g 250 Gramm
11309528 1 kg 1 Kilogramm
11319528 5 kg 5 Kilogramm
11379518 20 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11399518 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043352.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1002-88-6
Summenformel C36H70CoO4
Molekulargewicht (g/mol) 625.89
MDL-Nummer MFCD00054343
InChI-Schlüssel AMFIJXSMYBKJQV-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii stearate, cobaltous stearate, cobalt stearate, stearic acid cobalt ii salt, octadecanoic acid, cobalt salt, cobalt distearate, cobalt 2+ dioctadecanoate, stearic acid cobalt salt, cobalt 2+ ; octadecanoate
PubChem CID 6451168
IUPAC-Name Kobalt(2+); Otadecanoat
SMILES [Co++].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt (II) stearate
Farbe Violett
Dichte 1.71 g/mL
Strukturformel (C18H35O2)2Co
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 625.89
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Co 9 to 10%
Physikalische Form Pellet, pelletieren